Learn More
Pramipexole dihydrochloride, MedChemExpress
MedChemExpress Pramipexole dihydrochloride is a selective and blood-brain barrier (BBB) penetrant dopamine D2-type receptor agonist, with Kis of 2.2 nM, 3.9 nM, 0.5 nM and 1.3 nM for D2-type receptor, D2, D3 and D4 receptors, respectively. Pramipexole dihydrochloride can be used for the research of Parkinson's disease (PD) and restless legs syndrome (RLS).
Marke: Medchem Express HY-17355
Beschreibung
Pramipexole dihydrochloride is a selective and blood-brain barrier (BBB) penetrant dopamine D2-type receptor agonist, with Kis of 2.2 nM, 3.9 nM, 0.5 nM and 1.3 nM for D2-type receptor, D2, D3 and D4 receptors, respectively. Pramipexole dihydrochloride can be used for the research of Parkinson's disease (PD) and restless legs syndrome (RLS).Spezifikation
Pramipexole dihydrochloride | |
104632-25-9 | |
50 mg | |
C10H19Cl2N3S | |
H2O : ≥ 50 mg/mL (175.90 mM) | |
284.25 | |
98.0% |
Solid | |
White | |
Research | |
Neuroscience-Neurodegeneration | |
NC(S1)=NC2=C1C[C@@H](NCCC)CC2.[H]Cl.[H]Cl | |
284.25 | |
Research |
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Research purposes only