Learn More
PR10A Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Invitrogen PA598368
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Involved in the biosynthesis of the common precursor of all benzylisoquinoline alkaloids such as morphine, sanguinarine, codeine or berberine. Condenses dopamine and pyruvic acid or 4-hydroxyphenylpyruvate. [Uniprot]
Spezifikation
PR10A | |
Polyclonal | |
Unconjugated | |
CjPR10A, Pathogenesis related protein 10A, S-norcoclaurine synthase 2 | |
Recombinant Coptis japonica S-norcoclaurine synthase 2 protein (20-196AA) | |
100 μg | |
Primary | |
-20°C or -80°C if preferred | |
Liquid |
ELISA, Western Blot | |
5 mg/mL | |
PBS with 50% glycerol and 0.03% ProClin 300, pH 7.4 | |
Rabbit | |
Protein G | |
RUO | |
Plant | |
Antibody | |
IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
PR10A Polyclonal Antibody, Invitrogen™ > 100 μg; Unconjugated
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur