Learn More
Grant Instruments™ PQ-Dokumentation
Artikelnummer. 15251216
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
All Grant XUB digitale Ultraschallbäder
All Grant XUBA Analoge Ultraschallbäder
Alle BTD-Modelle
Alle JB Aqua Plus Modelle (JBN und JBA)
Alle QBD-Modelle
Alle SUB Aqua Pro Modelle (SAP)
Grant CS200 Rührthermostatisches Bad/Zirkulator
Grant CVP-2 PCR-Plattenzentrifuge
Grant CXG Rührthermostatisches Bad/Zirkulator
Grant PHMP-100 Thermoschüttler für Mikrotiterplatten
Grant R4 Kühlbäder/Umwälzthermostate
Grant T100 Rührthermostatisches Bad/Zirkulator
Grant TC120 Rührthermostatisches Bad/Zirkulator
Grant TS-DW Deepwell-Mikrotiterplatten-Thermoschüttler
Grant TX150 Stirred Thermostatic Bath/Circulator
Grant TXF200 Rühr-/Umwälzbad mit Thermostat
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15251216
Marke: Grant Instruments™ PQ R4
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Bietet dem Anwender eine bessere Vergleichbarkeit und Verifizierung seiner Geräte. Die Grant Instruments™ PQ-Dokumentation vereinfacht Installations- und Wartungsverfahren, reduziert häufige Benutzerfehler und erstellt eine klare Aufzeichnung der Leistung eines Geräts während seiner gesamten Lebensdauer.
Leistungsqualifizierung (PQ): Das Gerät erfüllt weiterhin seine Spezifikationen
  • Jedes Dokumentationsset ist spezifisch für einzelne Geräte mit Seriennummern und wird in einem einfach anzuwendenden ringgebundenen Format bereitgestellt.
  • Die PQ-Dokumentation kann jederzeit bestellt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Grant R4 Kühlbäder/Umwälzthermostate
Produkttyp PQ-Dokumentation