Learn More
KNF™ Vakuumpumpe aus PPS/PTFE
Kompakte, vielseitige, ölfreie, oszillierende Membranpumpe für unkontaminierten und wartungsfreien Betrieb. Die KNF Neuberger™ PPS/PTFE Vakuumpumpe ist in verschiedenen Größen/Kapazitäten und chemisch widerstandsfähigeren Versionen erhältlich.
863.00 € - 990.00 €
Spezifikation
Elektrische Anforderungen | 230 V 50 Hz 100 W |
---|---|
Tiefe (metrisch) | 90 mm |
Material | PPS, PTFE |
Wirkleistung | 100 W |
Gewicht (metrisch) | 4 kg |
Produktcode | Marke | Flussrate | Gesamthöhe (metrisch) | Wirkleistung | Maximaler Druck | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Flussrate | Gesamthöhe (metrisch) | Wirkleistung | Maximaler Druck | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10661633
|
KNF™
057012/055163 |
16 LPM | 141 mm | 100 W | 0,5 bar |
863.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10018521
|
KNF™
057016/055163 |
30 LPM | 141 mm | 100 W | 0,5 bar |
990.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
- Kompakt und vielseitig einsetzbar
- Kann als kleiner Kompressor oder als Vakuumsystem verwendet werden
- Geeignet für Ansaugung/Filtration unter Vakuum, Festphasenextraktion, Entgasung
- In verschiedenen Ausführungen erhältlich, je nach Materialkontakt
- KT-Ausführungen für leicht aggressive oder korrosive Gase und Dämpfe erhältlich
- Gute chemische Beständigkeit
- Die oszillierende Membran im Pumpenkopf ermöglicht einen ölfreien, unkontaminierten und wartungsfreien Betrieb
- 100 % ölfreier Transfer
- Umweltfreundlich
- Hohe Gasdichtigkeit
- Lieferung mit Gummifüßen und 2 m-Netzkabel
Spezifikation
230 V 50 Hz 100 W | |
PPS, PTFE | |
4 kg | |
5 °C | |
141 mm | |
Vakuumpumpe | |
0,5 bar |
90 mm | |
100 W | |
40 °C | |
50 Hz | |
280 mm | |
Zur Absaugung, Überführung und Kompression von Luft oder neutralen, leicht aggressiven oder korrosiven Dämpfen | |
230 V |