Learn More
Poulten & Graf GmbH PP-Stopfen
Poulten & Graf GmbH PP-Stopfen verwenden ein Dichtungsprofil, um den Hals eines Kolbens oder einer Flasche zu sichern.
Marke: Poulten & Graf GmbH 10144435
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Polypropylen
- Mit Dichtungsprofil
- Gemäß DIN 12254
Spezifikation
DIN 12254 | |
Kolben und Flaschen | |
TS 29/32 | |
PP (Polypropylen) |
PP-Stopfen | |
10 | |
TS 29/32 |