Learn More
Thermo Scientific PP Bottle
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 L
Beschreibung
- Polypropylene bottle with screw cap, graduated
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 1 L |
Farbe | Transparent |
Material | Polypropylene |
Sterilität | Unsteril |
Closure Included | Yes |
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Einwegprodukt | Reusable |
Graduated | Yes |
Form | Zylindrisch |
Produkttyp | Centrifuge Bottle |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific PP Bottle >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur