Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Poxygrid™ Reagenzglasgestell aus Draht
Chemisch- (organische Lösungsmittel, Salze, schwache Säuren und schwache Alkalien) und korrosionsbeständige Stahlgittergestelle sind mit wärmegehärtetem Epoxid beschichtet
Marke:  Bel-Art™ F18757-0000
41.26 EUR gültig bis 2024-10-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21661" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12972550
  • 46.15 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 05-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Chemisch- (organische Lösungsmittel, Salze, schwache Säuren und schwache Alkalien) und korrosionsbeständige Stahlgittergestelle sind mit wärmegehärtetem Epoxid beschichtet
  • Hält einem breiten Temperaturbereich von -223 °°C (-369 °F) bis 121 °C (250 °F) stand
  • Besteht aus quadratischen Löchern, drei Decks, einem geschlitzten Gitterboden und verstärkten Kanten
  • Orangefarbene Gestelle können als Warnung vor biologischen Gefahrenstoffen und gelbe Gestelle als Warnung vor radioaktiver Strahlung verwendet werden
  • Epoxidbeschichtungen sind unempfindlich gegenüber organischen Lösungsmitteln, Salzen, schwachen Säuren und schwachen Alkalien
  • Fasst 40 bis 108 Röhrchen (Teströhrchen mit fünf verschiedenen Durchmessern)
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
Teströhrchengestell
Grün
Epoxidbeschichteter Stahl
242 x 130 x 64 mm (9.5 x 5.1 x 2.5 in.)
9.48 Zoll
5,12 in.
2,51 in.
Autoklavierbar
Röhrchen (13 bis 16 mm)
72
242 mm
130 mm
64 mm
16 mm