Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Poxygrid™ Halter für Beutel für biologische Gefahrstoffe
Der robuste Drahtbehälter hält die Beutel offen, während ein separater, über der Oberseite aufsitzender Ring mit Haken sie sicher an ihrem Platz hält
Marke:  Bel-Art™ H13188-0000
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12360619
  • 108.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 05-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Der robuste Drahtbehälter hält die Beutel offen, während ein separater, über der Oberseite aufsitzender Ring mit Haken sie sicher an ihrem Platz hält
  • Heller, orangefarbener, biogefährdender Stahldraht mit Epoxidbeschichtung
  • Chemisch und korrosionsbeständig; unempfindlich gegenüber organischen Lösungsmitteln, Salzen, schwachen Säuren und schwachen Alkalien
  • Hält einem Temperaturbereich von -223 °C (-369 °F) bis 121 °C (250 °F) stand
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
Poxygrid™ Ständer für Beutel mit biologischen Gefahrenstoffen
Autoklavierbar
Reusable
01-814-2, 01-814C, 01-815B, 01-826-6, 01-826B, 01-827C, 01-830D, 01-831A, 01-828-033, 01-832A 30 H x 24 in. B Beutel für biologische Gefahrenstoffe
-369 °F bis +250 °F
14.6 in.
23,5 in.
14.6 Zoll
Runder, epoxidbeschichteter Drahtrahmen mit einfach zu bedienendem Hakenring über einer Oberseite
Orange
Zur Aufbewahrung von Beuteln für biologische Gefahrenstoffe offen und gebrauchsfertig
Epoxidbeschichteter Stahl
-223°bis +121 °C
37 cm
60 cm
37 cm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Bel-Art™ SP Scienceware™ Poxygrid™ Halter für Beutel für biologische Gefahrstoffe > Für 24 x 30 Zoll-Beutel