Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Poxygrid™ Halter für Beutel für biologische Gefahrstoffe
Der robuste Drahtbehälter hält die Beutel offen, während ein separater, über der Oberseite aufsitzender Ring mit Haken sie sicher an ihrem Platz hält
Marke: Bel-Art™ H13187-0000
81.89 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Der robuste Drahtbehälter hält die Beutel offen, während ein separater, über der Oberseite aufsitzender Ring mit Haken sie sicher an ihrem Platz hält
- Heller, orangefarbener, biogefährdender Stahldraht mit Epoxidbeschichtung
- Chemisch und korrosionsbeständig; unempfindlich gegenüber organischen Lösungsmitteln, Salzen, schwachen Säuren und schwachen Alkalien
- Hält einem Temperaturbereich von -223 °C (-369 °F) bis 121 °C (250 °F) stand
- Autoklavierbar
Spezifikation
Poxygrid™ Ständer für Beutel mit biologischen Gefahrenstoffen | |
Autoklavierbar | |
Reusable | |
01-814-1, 01-814A/B, 01-815A, 01-826-5, 01-826A, 01-827B, 01-828B, 01-829B, 01-830B 24 H x 12 in. B Beutel für biologische Gefahrenstoffe | |
-369 °F bis +250 °F | |
7.3 in. | |
20.5 Zoll | |
7.3 Zoll |
Runder, epoxidbeschichteter Drahtrahmen mit einfach zu bedienendem Hakenring über einer Oberseite | |
Orange | |
Zur Aufbewahrung von Beuteln für biologische Gefahrenstoffe offen und gebrauchsfertig | |
Epoxidbeschichteter Stahl | |
-223°bis +121 °C | |
18.5 cm | |
52 cm | |
18,5 cm |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30