Learn More
Applied Biosystems™ PowerUp™ SYBR™ Green Master Mix
Artikelnummer. 15330939 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Menge:
1 mL
5 ml
2 x 1 ml
2 x 5 ml
50 ml
5 x 1 ml
5 x 5 ml
10 x 1 ml
10 x 5 ml
Packungsgröße:
1 Milliliter
10 Stück
2 Stück
5 Milliliter
5 Stück
50 Milliliter
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15330939
Marke: Applied Biosystems™ A25780
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Vorformulierter, optimierter, universeller 2X-Mastermix für die Echtzeit-PCR.
In Kombination mit vom Anwender gestellten Primer-Sets und Templates ist der PowerUp™ SYBR™ Green Master Mix zur Amplifikation von Zielen für die genaue Genexpressionsanalyse konzipiert.
  • Ein doppelter Hot-Start-Mechanismus für ausgezeichnete Spezifität
  • Sehr gut reproduzierbare CTs über einen breiten dynamischen Bereich
  • Einbeziehung von UDG zur Verhinderung von Kreuzkontaminationen
  • Stabilität von im Voraus zusammengestellten Reaktionen für bis zu 72 Stunden
  • Kompatibilität mit den meisten real-time qPCR-Instrumenten
Außergewöhnliche Spezifität mit doppeltem Hot-Start-Mechanismus:
  • Die Spezifität steht bei der Sammlung qualitativ hochwertiger Daten bei SYBR™ Green-Reaktionen an erster Stelle und kann durch die Steuerung der Taq-DNA-Polymerase bei niedrigeren Temperaturen vor der strengen Primerbindung verbessert werden
  • Der PowerUp™ SYBR™ Green Master Mix verwendet das Dual-Lock™ Taq-DNA-Polymeraseenzym, das zwei einzigartige Hot-Start-Mechanismen zur Kontrolle seiner Aktivität verbindet und unerwünschte frühe Aktivität der Polymerase bei niedrigen Temperaturen verhindert
  • In einem Experiment zur Bewertung von 24 verschiedenen Primer-Sets generierte der PowerUp™ SYBR™ Green Master in 100 % der Fälle einzelne Schmelzkurven, was einer hochspezifischen Amplifikation entspricht
Gute Reproduzierbarkeit von CTs über einen weiten Dynamikbereich:
  • Der PowerUp™ SYBR™ Green Master Mix zeigt über eine dynamische Bandbreite hervorragende Reproduzierbarkeit für eine Vielzahl geprüfter Analysen
  • Darüber hinaus bietet dieser Master Mix eine effiziente Amplifikation über 6 Protokolle der Probeneingabe
  • Im Gegensatz zu Mischungen anderer Anbieter, die eine Hemmung bei hohen cDNA-Inputs und niedrige Korrelationskoeffizienten im Rahmen eines Experiments im dynamischen Bereich aufweisen können, bleibt die Effizienz des PowerUp™ SYBR™ Green Master Mix über den gesamten Dynamikbereich erhalten, sodass eine maximale Sicherheit bei der Datenqualität möglich ist
Mit UDG zur Vermeidung von Übertragungskontaminationen:
  • Der Einschluss von Uracil-DNA-Glykosylase (UDG) und dUTP im PowerUp™ SYBR™ Green Master Mix ermöglicht den Abbau aller zuvor amplifizierten PCR-Produkte und hilft bei der Verhinderung einer Kontamination der nachfolgenden qPCR-Reaktionen und möglicher falsch positiver Ergebnisse
Stabilität vorbereiteter Reaktionen:
  • Die genaue Kontrolle der Dual-Lock™ Taq DNA-Polymerase beim PowerUp™ SYBR™ Green Master Mix ermöglicht die Zusammenstellung von Reaktionen bis zu 72 Stunden vor dem Cycling ohne Beeinträchtigung der Daten (siehe Abbildung)
  • Diese Konsistenz gibt Anwendern das Vertrauen und die Flexibilität zur Nutzung von PowerUP™ SYBR™ Green Master Mix in zahlreichen Arbeitsablauf-Szenarien1
Hohe Gerätekompatibilität:
  • PowerUP™ SYBR™ Green Master Mix eignet sich für Standard- und Schnellzyklus-Modi und ist kompatibel mit allen Applied Biosystems™ Echtzeit-PCR-Geräten2
  • Es ist auch mit den Bio-Rad IQ™5- und CFX96™/CFX384™-Systemen, Roche LightCycler™ LC480 und Stratagene™ MX3005 P™-Systemen kompatibel
  • Für optimale Ergebnisse werden Primerkonzentrationen von 300 bis 800 nM empfohlen
Bestellinformation
Versandbedingungen: Nasses Eis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 2X
Inhalt und Lagerung Das 2x-Gemisch enthält SYBR Green Farbstoff, Dual-Lock Taq DNA-Polymerase, dNTPs mit dUTP/dTTP-Mischung, hitzelabiles UDG, passiver Referenzfarbstoff ROX und optimierte Pufferkomponenten. Enthält 2X 1 ml-Röhrchen, ausreichend für 500 20 μl-Reaktionen (10 μl Mastermix pro Reaktion).
Bei 5 bis 8 °C lagern.
Nachweisverfahren Nachweisverfahren. SYBR; PCR-Methode: qPCR
Format Tube
PCR-Methode qPCR
Polymerase Dual-Lock Taq DNA Polymerase
Reaktionsgeschwindigkeit Schnell oder standardmäßig
Zur Verwendung mit (Geräte) 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT System, QuantStudio 12k Flex, QuantStudio 3, QuantStudio 5, QuantStudio 6 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio 7 Flex, StepOne, StepOnePlus, ViiA 7 System
Multiplex-Funktion Single-plex
Passiver Referenzfarbstoff ROX (Pre-mixed)
Produktlinie PowerUP, SYBR
Produkttyp Mastermischung für Real-Time PCR SYBR
Menge 5 x 1 ml
Versandbedingung Nasseis
Ausreichend für 500 Reaktionen von 20 μl
Zielspezifität cDNA or gDNA only
Zur Verwendung mit (Anwendung) Genexpression
Thermostabilität 72 hr., Assembled Reaction
Anzahl Reaktionen 500 Reaktionen
Probentyp DNA
Volumen 5 x 1 ml
Enthält dUTP, UNG/UDG
Inhibitor Tolerance (Simple) Medium