Learn More
Applied Biosystems™ PowerTrack™ SYBR Green Mastermix
Artikelnummer. 16565231 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Menge:
10 x 5 ml
1 mL
2 x 5 ml
5 x 5 ml
50 mL
5 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
10 Milliliter
25 Milliliter
5 Milliliter
50 Milliliter
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 16565231
Marke: Applied Biosystems™ A46113
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Reduzieren Sie Pipettierfehler mit einem qPCR Master Mix, der Ihre Arbeit rückverfolgbar macht
PowerTrack SYBR Green Master Mix is a pre-formulated, optimized, universal 2X master mix for real-time PCR workflows with built-in visual dye–based indicators for accurate reaction set up. Coupled with user-supplied primer sets and template, PowerTrack SYBR Green Master Mix is designed to amplifiy targets for accurate gene expression analysis.
In Kombination mit vom Anwender bereitgestellten Primer-Sets und Templates ist der PowerTrack SYBR Green Mastermix zur Amplifikation von Zielen für die genaue Genexpressionsanalyse konzipiert.
PowerTrack SYBR Green Mastermix bietet folgende Merkmale:
• Integrierte visuelle Indikatoren unterstützen die Reaktionseinrichtung
• Breiter Primer-Tm und Konzentrationskompatibilität ermöglichen Flexibilität bei der qPCR-Reaktionseinstellung mit minimaler Optimierung
• Spezifische und enge Reproduzierbarkeit in C’ts über einen breiten dynamischen Bereich
• Mit UNG/dUTP formuliert, um Kontamination von Carryover-PCR-Produkten zu verhindern
Integrierte visuelle Indikatoren
PowerTrack SYBR Green Mastermix enthält einen inerten blauen Farbstoff, der die Echtzeit-PCR nicht beeinträchtigt, aber eine bessere Sichtbarkeit im Röhrchen oder im Well gewährleistet. Ein separater Probenpuffer mit einem inerten gelben Farbstoff ist im Lieferumfang enthalten. Die optionale Verwendung dieses gelben Probenpuffers führt zu einem Reaktionsgemisch, das sich nach Zugabe der Probe von blau zu grün ändert, wodurch Pipettierfehler vermieden werden. Der gelbe Probenpuffer unterstützt die Reaktionseinstellung, ist jedoch nicht erforderlich, um mit PowerTrack SYBR Green Mastermix bessere Ergebnisse zu erzielen.
Formuliert für maximale Spezifität und Reproduzierbarkeit
PowerTrack SYBR Green Mastermix enthält Taq DNA-Polymerase, die durch einen antikörpervermittelten Hot-Start-Mechanismus streng kontrolliert wird, um unerwünschte frühe Aktivität der Polymerase bei niedrigen Temperaturen zu verhindern, die zu einer unspezifischen Amplifikation führen kann. PowerTrack SYBR Green Mastermix wurde für außergewöhnliche Leistung in Ihren anspruchsvollsten Echtzeit-PCR-Anwendungen entwickelt.
Breite Gerätekompatibilität
PowerTrack SYBR Green Mastermix kann im Standard- oder Fast-Cycling-Modus verwendet werden und ist mit allen Applied Biosystems Echtzeit-PCR-Geräten kompatibel. Er ist auch mit den Systemen Bio-Rad CFX96™, CFX384™ und iQ™5, Roche LightCycler™ 480 und Agilent Mx3005P™ kompatibel. Für optimale Ergebnisse sollten Primer-Konzentrationen im Bereich von 300–800 nM liegen.
UNG zur Kontrolle der Verschleppungskontamination
Kontaminierung in Labors, die routinemäßig PCR ausführen, ist für viele Forscher ein großes Problem und die Quelle der meisten falsch positiven Ergebnisse. Die Aufnahme von UNG und dUTP in PowerTrack SYBR Green Mastermix führt zum Abbau von zuvor amplifizierten PCR-Produkten und trägt dazu bei, eine Kontamination der nachfolgenden qPCR-Reaktionen zu verhindern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 2X
Inhalt und Lagerung • PowerTrack SYBR Green Mastermix
• 40x Gelber Probenpuffer
Bei -20 ±5 °C im Dunkeln lagern.
Nachweisverfahren SYBR
Format Tube
PCR-Methode qPCR
Polymerase Taq DNA-Polymerase
Reaktionsgeschwindigkeit Schnell oder standardmäßig
Zur Verwendung mit (Geräte) 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, QuantStudio 3, QuantStudio 5, QuantStudio 6 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Flex, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio 12K Flex, Bio-Rad CFX Connect, Bio-Rad CFX384 Touch, Bio-Rad CFX96 Touch, BioRad CFX96, BioRad iCycler iQ, BioRad iQ5, BioRad MyiQ, ViiA 7 System, StepOne System, MJ Chromo4, MJ Opticon, StepOnePlus System, Roche LightCycler 480, Stratagene Mx3000P, Stratagene Mx3005P, Stratagene Mx4000
Multiplex-Funktion Single-plex
Passiver Referenzfarbstoff ROX (vorgemischt)
Produktlinie Applied Biosystems
Produkttyp Mastermischung für Real-Time PCR SYBR
Menge 50 mL
Versandbedingung Trockeneis
Ausreichend für 5000 Reaktionen
Zielspezifität cDNA or gDNA only
Zur Verwendung mit (Anwendung) Genexpression, Virusnachweis
Thermostabilität 8 hr., Assembled Reaction
Anzahl Reaktionen 5000 Reaktionen
Probentyp DNA
Volumen 1 x 50 ml
Enthält dUTP, UNG/UDG
Inhibitor Tolerance (Simple) High