Learn More
Molecular Probes™ PowerLoad™ Concentrate, 100X
PowerLoad™ Konzentrat, 100x
Marke:  Molecular Probes™ P10020
135.28 EUR gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10429993
  • 178.00 € / 5 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
PowerLoad™ ist eine optimierte Formulierung nichtionischer Pluronic™ Tensid-Polyole zur Lösung wasserunlöslicher Farbstoffe und anderer Materialien in physiologischen Medien. Diese Tenside, zum Beispiel Pluronic™ F-127, wurden zum Dispergieren von Acetoxymethyl (AM)-Estern fluoreszierender Ionenindikatoren wie fluo-4, fura-2, indo-1, fluo-3 und SBFI verwendet; sie scheinen für das Laden anderer Farbstoffe (z. B. SBFI-AM oder PBFI-AM) erforderlich zu sein. Die Verwendung von PowerLoad™ ist optional bei rotverschobenen Calcium-Indikatoren und anderen AM-Ester-Farbstoffen mit großem Molekulargewicht und verbessert möglicherweise auch das Dispergieren anderer lipophiler Sonden. Die Konzentration von Pluronic™ Tensiden in PowerLoad™ beträgt weniger als 0,2 %. PowerLoad™ unterstützt in Kombination mit wasserlöslichem Probenecid (P36400) die Farbstoffbeladung von AM-Estern sowie deren Retention in Zellen, die die deacetylierte Form durch Anionenpumpen aktiv ausstoßen. Zusammen ermöglichen diese Reagenzien eine maximale Beladung von Farbstoffen mit minimalem Aufwand bei Anwendungen in Bildgebung und Hochdurchsatz-Screening (HTS). Mit geeigneten Kontrollen sollte sichergestellt werden, dass PowerLoad™ die Membraneigenschaften der Zelle nicht ändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
5 mL