Learn More
Sampling Systems™ Angetriebener Eis-Probenehmer
Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
240 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Chemisch beständige 316 l-Edelstahlkonstruktion
- Passend für alle gängigen elektrischen Bohrer (Bohrer nicht im Lieferumfang enthalten)
- Nimmt Proben in Sekundenschnelle
- Großer Durchmesser für Probenahme in großen Querschnitten
- Lieferung mit Auswurfstange
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Edelstahl (316L) |
| Enthält | Entladestange |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Eisprobenahme |
| Außendurchmesser (metrisch) | 50 mm |
| Länge (metrisch) | 240 mm |