Learn More
PowerEase™ 300W Power Supply (230 VAC)
PowerEase™ 300 W-Netzteil (230 V AC)
Marke:  Invitrogen PS0301
Artikelnummer. 15326880
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Das PowerEase™ 300 W-Netzteil ist ein voll programmierbares Netzteil für die Hochdurchsatz-Gelelektrophorese. Die unkomplizierte, intuitive Anwenderoberfläche macht das Starten des Gels zu einem einfachen und einfachen Prozess. Hinweis: Für 115 V AC-Modelle (normalerweise in Nordamerika und Japan verwendet), siehe Kat.- Nr. PS0300.
Darüber hinaus bietet das PowerEase™ 300 W-Netzteil folgende Vorteile:
  • Konstante Spannungs-, Strom- oder Energieeinstellungen
  • Eingebauter Timer für unbeaufsichtigte Gel-Elektrophorese
  • Bis zu 10 anwenderdefinierte Programme mit jeweils 10 Schritten
  • Vier Sätze von Ausgangsbuchsen, die mit den meisten Elektrophorese-Geräten kompatibel sind
    Anwenderfreundlich
    Stellen Sie mit dem PowerEase™ 300 W-Netzteil einfach eine konstante Spannung, einen konstanten Strom oder eine konstante Leistung ein, um einen Lauf zu starten. Mit dem XCell4 SureLock™ Midi-Cell lassen sich 8 Mini-Gele wie Bolt™ Bis-Tris Plus-Gele oder 16 Midi-Gele problemlos betreiben und übertragen.
    Programmierfähigkeiten
    Das PowerEase™ 300 W-Netzteil bietet Platz für bis zu 10 anwenderdefinierte Programme für Ihre häufigsten Elektrophorese-Läufe. Jedes Programm kann bis zu 10 Schritte umfassen, um die Elektrophoresebedingungen präzise steuern zu können.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
  • Spezifikation
    Spezifikation
    Novex™ Semi-Dry Blotter, XCell SureLock™ Mini, XCell4 SureLock™ Midi, XCell6™ MultiGel, XCell II Blot-Module
    Das PowerEase™ 300 W-Netzteil umfasst das Netzteil und eine Kurzanleitung.
    PowerEase™