Learn More
Invitrogen™ Power Blotter Station
Beschreibung
Beinhaltet
Software mit Schritt-für-Schritt-Anweisungen zum Erstellen, Ausführen und Speichern benutzerdefinierter Programme
Die Invitrogen™ Power Blotter Station ist eine Spannungsversorgung mit Touchscreen-Nutzeroberfläche und für den halbtrockenen Transfer der Proteine von Gel auf Membran bei Verwendung der Power Blotter Kassette oder Power Blotter Kassette XL vorgesehen. Die Power Blotter-Station verfügt über vorprogrammierte elektrophoretische Proteintransfermethoden für unterschiedliche Typen, Anzahlen und Größen von Gelen und Molekulargewichtsbereichen der Proteine.
- Einfache Touch-Programmierung
- Intuitive, farbige LCD-Touchscreen-Oberfläche
- Vorprogrammierte Methoden für den schnellen halbtrockenen Proteintransfer
- Flexibel – Effiziente Proteinübertragung in ca. 5 bis 12 Minuten mit 1 System
- Integrierte Stromversorgung: Der nahtlose Betrieb zwischen Steuereinheit und Kassetten ermöglicht eine konsistente, hocheffiziente Proteinfärbung und -übertragung
- Praktisch – Simultaner Transfer von bis zu 2 Mini-Gelen bzw. 1 Midi-Gel bei Verwendung der Power Blotter Kassette oder Transfer von 4 Mini-Gelen bzw. 2 Midi-Gelen bei Verwendung der Power Blotter Kassette XL
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Western Blot |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | PB0002 oder PB0003 (Kassetten) |
| Membrane Compatibility | Nitrozellulose, PVDF |
| Mode of Transfer | Semi-Dry |
| Produktlinie | Power Blotter |
| Typ | Blotter-Station |
| Menge | 1 Einheit |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |