Learn More
Invitrogen™ Power Blotter Select Transfer Stacks, PVDF, regular size
Beschreibung
Die Invitrogen Power-Blotter-Select-Transferstapel dienen zum Proteintransfer mit dem Invitrogen Power-Blotter-System. Im Lieferumfang der vormontierten Einwegstapel ist eine integrierte Nitrozellulose-Transfermembran enthalten, mit der Proteine aus Polyacrylamid-Gelen trocken geblottet werden können. Jeder Power-Blotter-Select-Transferstapel enthält Filterpapier, Membran und die entsprechenden Kathoden- und Anodenpuffer, die in eine Festgelmatrix integriert sind, um einen schnellen und zuverlässigen Proteintransfer zu ermöglichen.
Polyvinylidendifluorid (PVDF)-Membran:
- Porengröße 2 µm, geringe Fluoreszenz
- Voraktiviert und gebrauchsfertig ohne vorherige Behandlung mit Alkohol. Geeignet für
- gängigen Nachweismethoden wie Färbung, Immunnachweis, Fluoreszenz oder Radiomarkierung.
- Poteine binden als hydrophobe Wechselwirkungen
- Das Protein-Bindungsvermögen beträgt 240 µg/cm².
Schneller, effizienter und gleichmäßiger Transfer:
- Gebrauchsfertige Transferstapel sparen Zeit beim Einrichten
- Proteintransfers in nur 7 Minuten
- Stapel aus hochwertigen Membranen für hohe Bindungseffizienz, gleichmäßige Transfers und hohe Detektionsempfindlichkeit
Verbesserte Reproduzierbarkeit:
- Vormontierte Stapel sorgen für konstante Leistung
Spezifikation
Spezifikation
| Länge (metrisch) | 13 cm |
| Breite (metrisch) | 8,3 cm |
| Menge | 10 stacks |
| Format | Transferstapel |
| Material | PVDF |
| Porengröße | 0.2 μm |
| Inhalt und Lagerung | 10 Transferstapel in normaler Größe (13 cm x 8,3 cm) |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Dimensions (LxW) | Normal, 13 x 8,3 cm |
| Produktlinie | Power Blotter |
| Mehr anzeigen |