Learn More
Invitrogen™ Power Blotter Select Transfer Stacks, nitrocellulose, regular size
Übertragen Sie mit diesen gebrauchsfertigen Hochleistungs-Transferstapeln für Invitrogen Power Blotter Proteine schnell und effizient.
171.00 € - 604.00 €
Spezifikation
Länge (metrisch) | 13 cm |
---|---|
Breite (metrisch) | 8,3 cm |
Format | Transferstapel |
Material | Cellulosenitrat |
Porengröße | 0.2 μm |
Produktcode | Marke | Ausreichend für | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Ausreichend für | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15846162
|
Invitrogen™
PB3310 |
10 Blots |
171.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15856162
|
Invitrogen™
PB3340 |
40 Blots |
604.00 €
4 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Die Invitrogen Power-Blotter-Select-Transferstapel dienen zum Proteintransfer mit dem Invitrogen Power-Blotter-System. Im Lieferumfang der vormontierten Einwegstapel ist eine integrierte Nitrozellulose-Transfermembran enthalten, mit der Proteine aus Polyacrylamid-Gelen trocken geblottet werden können. Jeder Power-Blotter-Select-Transferstapel enthält Filterpapier, Membran und die entsprechenden Kathoden- und Anodenpuffer, die in eine Festgelmatrix integriert sind, um einen schnellen und zuverlässigen Proteintransfer zu ermöglichen.
Nitrozellulosemembran:
- 0,2 µm Porengröße
- Bestehen aus 100 % reiner Nitrozellulose für einen hochwertigen Transfer.
- Kompatibel mit gängigen Nachweismethoden wie Färbung, Chemilumineszenz oder Fluoreszenz.
- Proteine binden als hydrophobe und elektrostatische Wechselwirkungen.
- Protein-Bindungsvermögen beträgt 209 µg/cm².
Schneller, effizienter und gleichmäßiger Transfer:
- Gebrauchsfertige Transferstapel sparen Zeit
- Proteintransfers in nur 7 Minuten
- Stapel aus hochwertigen Membranen für hohe Bindungseffizienz, gleichmäßige Transfers und hohe Nachweisempfindlichkeit
Verbesserte Reproduzierbarkeit:
- Vormontierte Stapel ermöglichen eine konstante Leistung
Spezifikation
13 cm | |
Transferstapel | |
0.2 μm | |
Normal, 13 x 8,3 cm |
8,3 cm | |
Cellulosenitrat | |
Raumtemperatur | |
Power Blotter |