Learn More
Invitrogen™ Power Blotter Pre-cut Membranes and Filters, nitrocellulose, regular size
Vorab zugeschnittene, vorgefertigte Nitrozellulosemembran- und Filterpapier-Sandwiches für Gele
Marke: Invitrogen™ PB7320
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.15200kg
Beinhaltet: Die vorgeschnittenen Membranen und Filter werden mit 20 Bögen aus Nitrozellulose und 80 Bögen aus absorbierendem Blotting-Papier (0,85 mm dick) geliefert.
Beschreibung
Vorgeschnittene Membranen und Filter für das Invitrogen Power Blotter-System wurden für den Transfer von Proteinen aus Gelen mit dem Invitrogen Power Blotter-System entwickelt.
Merkmale:
- Membranen und Filter ermöglichen in Verbindung mit dem Power Blotter 1-Step Transferpuffer einen hochgradig effizienten Transfer von Proteinen unter halbtrockenen Bedingungen in unter 10 Minuten.
- 100 % reine Nitrozellulosemembran (Porengröße 0,2 µM) mit großer Oberfläche und ausgezeichneter Gleichförmigkeit sorgt für qualitativ hochwertige Transfers.
- Nitrozellulose ist aufgrund ihrer hohen Affinität zu Proteinen und der Kompatibilität mit einer Vielzahl von Nachweismethoden (z. B. Chemolumineszenz, chromogen, Fluoreszenz) eine beliebte Bindungsmatrix für Western Blotting.
- 209 µg/cm2 Proteinbindungsaffinität
- Blockiert leicht erzeugt bei Chemolumineszenz und Fluoreszenz problemlos einen sehr geringen Hintergrund beim Western Blotting
- Praktisch — Die vorgeschnittenen Bögen sind gebrauchsfertig, d. h. Sie müssen Ihre eigenen Membranen nicht zuschneiden und minimieren so Beschädigung und Kontamination.
- Validiert – Kombiniert bieten Membran und Filter die für einen optimalen Wirkungsgrad erforderliche Dicke und Pufferkapazität.
Spezifikation
13 cm | |
Transferstapel | |
0,2 μm | |
Raumtemperatur | |
0,85 mm | |
20 Blots |
8,5 cm | |
Cellulosenitrat | |
20 Transferstapel in normaler Größe (13 cm x 8,3 cm), bestehend aus 20 Nitrozellulose-Bögen und 80 Bögen Filterpapier (0,85 mm dick) | |
Normal, 13 x 8,5 cm | |
Power Blotter |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.