Learn More
Invitrogen™ Power Blotter XL Kassette
Beschreibung
Beinhaltet
Invitrogen Power Blotter-XL-Kassette
Die Invitrogen™ Power Blotter Kassette ist Bestandteil des Power Blotter Systems, das speziell auf den schnellen halbtrockenen Proteintransfer von Polyacrylamid-Gelen auf Nitrozellulose- oder PVDF-Membranen innerhalb von 5 bis 12 Minuten ausgelegt ist.
Dieser Artikel dient als Ersatz oder zusätzliche Kassette für die Power Blotter-Station.
Die Power Blotter Kassette kann mit Power Blotter Select Transferstapeln für schnelle Transfers, dem Power Blotter 1-Step Transferpuffer für halbtrockene Transfers oder alternativ mit herkömmlichen Puffern für längere halbtrockene Transfers verwendet werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Western Blot |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | PB0010 Power Blotter Station |
| Membrane Compatibility | Nitrozellulose, PVDF |
| Mode of Transfer | Semi-Dry |
| Produktlinie | Power Blotter |
| Durchsatz | 2 Midi-Gele oder 4 Mini-Gele |
| Typ | Blotter-Kassette |
| Menge | 1 Kassette |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |