Learn More
Invitrogen™ Power Blotter 1-Step™ Transfer Buffer (5X)
Optimierter Transferpuffer für den schnellen halbtrockenen Transfer von Proteinen auf Nitrozellulose- oder PVDF-Membranen mit dem Invitrogen Power Blotter
Marke:  Invitrogen™ PB7300
333.65 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15816172
  • 349.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21632
Beschreibung
Beschreibung
Der Invitrogen Power-Blotter 1-Step™ Transferpuffer ist für den schnellen, halbtrockenen Proteintransfer von Polyacrylamidgelen (SDS-PAGE) zu Nitrozellulose- oder PVDF-Membranen mit dem Invitrogen Power-Blotter-System konzipiert. Der Transfer ist kompatibel mit gängigen Nachweismethoden wie Färbung, Chemilumineszenz oder Fluoreszenz.  Ermöglicht einen effektiven Proteintransfer zwischen Gel und Membran innerhalb von 5 bis 12 Minuten mit einer ähnlichen Effizienz wie bei herkömmlichen Western-Blot-Verfahren.
Durch die Erhöhung der Spannung kann im Vergleich zu herkömmlichen Methoden eine hervorragende Transfereffizienz in wesentlich kürzerer Zeit erreicht werden. Die Stromstärke wird auf der Grundlage der Oberfläche des/der Transferstapel(s) konstant gehalten (∼22-23 mA/cm2) und die Spannung wird auf 25 V begrenzt. Kompatibel mit anderen Anwendungen für halbtrockene Proteintransfers, wenn diese mit einem geeigneten Hochspannungsnetzteil verbunden werden.  
  • Schnell—die ionenstarke Formulierung ermöglicht 5- bis 12-minütige Proteintransfers bei Verwendung mit kompatiblen schnellen halbtrockenen Blotting-Systemen
  • Optimiert—entwickelt für nahtlose und zuverlässige Leistungsfähigkeit mit dem Power Blotter System
  • Kompatibel—funktioniert auch bei anderen halbtrockenen Transferanwendungen, die mit einem geeigneten Hochspannungsnetzteil ausgestattet sind
  • Kostengünstig—benötigt keine speziellen oder teuren Verbrauchsmaterialien wie andere schnelle halbtrockene Transfereinheiten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Western Blot
Semi-Dry
Transferpuffer
Raumtemperatur
Nitrozellulose, PVDF
1-Step™
1 L