Learn More
Thermo Scientific™ Power-Bind™ Streptavidin-beschichtete Partikel
Artikelnummer. 11824992 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
0,3 μm
0,85 μm
Menge:
1 ml
5 mL
100 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
100 Milliliter
5 Milliliter
Artikelnummer. 11824992
Marke: Thermo Scientific™ 29001801010150
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Binden Sie verschiedene biotinylierte Liganden, einschließlich DNA/RNA, Oligos, Antikörper und Proteine, mit Thermo Scientific™ Power-Bind Streptavidin-beschichteten Partikeln.
Binden Sie verschiedene biotinylierte Liganden, einschließlich DNA/RNA, Oligos, Antikörper und Proteine, mit Thermo Scientific™ Power-Bind Streptavidin-beschichteten Partikeln. Die Partikel besitzen beste Voraussetzungen für stabile Biotinbindungen und berücksichtigen die Belange der Hersteller von Diagnosetest-Kits und von Wissenschaftlern, die mit Nukleinsäuren arbeiten. Die Mikropartikel mindern die Serum-Matrix-Effekte und verbessern die Assay-Genauigkeit. Dies führt zu einer geringen, nicht spezifischen Bindung von Serumproteinen und anderen Störsubstanzen.
Die Nutzung von Mikropartikeln als Festphase in verschiedenen Immunoassays und Affinitätsaufreinigungen ist seit einiger Zeit bekannt, jedoch ist eine hohe Aktivität und stabile Bindung der Festphasen-Liganden äußerst schwierig. Aufgrund der hohen Affinität der Biotin-Streptavidin-Interaktion werden biotinylierte Komponenten mithilfe einer Puffer-Inkubation fest an die Power-Bind Streptavidin-beschichteten Partikel gebunden. Die Partikel fungieren auch als Spacer, wodurch sich die spezifische Aktivität des gebundenen Liganden verbessert. Monodisperse nichtmagnetische Partikelsuspensionen mit kovalent an die Oberfläche gebundenem Streptavidin in hochgradig aktiver Form
Hergestellt aus 0,3 μm oder 0.8 μm OptiLink™ carboxylatmodifizierten Partikeln
Hohe Biotinbindungskapazität
Extrem stabil, lange Lagerfähigkeit
Vereinfacht den Prozess der Partikel-Ligand-Bindung
Kombiniert die Vorteile großer Oberflächen, einfacher, hoher Affinität und hoher spezifischer Aktivitätsbindung
Hervorragend geeignet für chemilumineszierende Assays, Selektion biotinylierter Liganden und für Molekularbiologie, Immunoassays oder Anwendungen zur Probenaufbereitung
Vorteile von Power-Bind:
  • Dissoziationskonstante (Kd 10 bis 15 molar), einfache einstufige Bindungsprotokolle für biotinylierte Liganden
  • Starke Aktivität der an der Oberfläche gebundenen Liganden hilft bei schwierigen Bindungsproblemen
  • Einfache wässrige Biotinylationsreaktionen
  • Wenige nicht spezifische Interaktionen (blockierte Mikropartikeloberfläche)
  • Hochgradig mobile Partikel für membranbasierte Anwendungen
  • Kann in EIA-Formaten mit Biotin/Enzym-Erkennungssystemen eingesetzt werden
  • Vorteilhafte Spacerwirkung des SA-Moleküls
  • Zur Auswahl stehen Durchmesser von 0,3 μm oder 0,8 μm für verschiedene Anwendungsanforderungen
Empfohlen für:
Universelles nicht-magnetisches Bead für die Fixierung bestimmter Liganden Klinische Diagnostik und molekularbiologische Anwendungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Analysezertifikat beiliegend
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Beschreibung Power-Bind Streptavidin-beschichtete Partikel
Farbe Weiß oder farblos
Zur Verwendung mit (Anwendung) Blockiert Ligand-Bindung, BAX Assays
Material Polystyrol
Produkttyp Spezialpartikel
Enthält Packungsbeilage und Analysezertifikat
Konservierungsmittel 0,05 % Na Az
Menge 5 mL
Pakete für die Probenevaluierung Die Power-Bind-Testproben werden in 1 ml-Flaschen mit 1 % Feststoffen (10 mg/ml) verpackt.Individuelle Chargen können für Evaluationen ausgewählt werden.
Spezialpackung Carboxylate-Modified Magnetic Partikel sind auf Anfrage in verschiedenen Konzentrationen und Packungsgrößen erhältlich.
Stabilität Guanidiniumthiocyanat; DMF und DMSO bis 100 % Schallexposition; Umgebungen PCR-Temperaturwechsel
Durchmesser (metrisch) 0,85 μm