Learn More
Sampling Systems™ PowderThief Probenehmer mit Durchmesser 19 mm
Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
600 mm
1000 mm
1.500 mm
2000 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Aus hochwertigem316L-Edelstahl
- Breites Spektrum von Probengrößen
- Breites Spektrum von Probenlängen
- Anwenderfreundlich
- Durch verschiedene Spitzen kann ein einzelner Probenehmer verwendet werden, um unterschiedliche Volumina genau zu messen
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Pulverprobenehmer |
| Material | Edelstahl (316) |
| Griffmaterial | Edelstahl (316) |
| Durchmesser (metrisch) | 19 mm |
| Länge (metrisch) | 2000 mm |