Learn More
Sampling Systems™ PowderThief Probenehmer mit Durchmesser 19 mm
Artikelnummer. 15819191 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
600 mm
1000 mm
1.500 mm
2000 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15819191
Marke: Sampling Systems™ 1030B1500
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Wird weltweit in der pharmazeutischen, chemischen und Nahrungsmittelindustrie eingesetzt. Sampling Systems™ PowderThief Probenehmer mit 19 mm Durchmesser geeignet für frei fließende Pulver und Granulate.
  • Aus hochwertigem316L-Edelstahl
  • Breites Spektrum von Probengrößen
  • Breites Spektrum von Probenlängen
  • Anwenderfreundlich
  • Durch verschiedene Spitzen kann ein einzelner Probenehmer verwendet werden, um unterschiedliche Volumina genau zu messen
Spezifikation
Produkttyp Pulverprobenehmer
Material Edelstahl (316)
Griffmaterial Edelstahl (316)
Durchmesser (metrisch) 19 mm
Länge (metrisch) 1.500 mm