Learn More
Thermo Scientific™ PowderTainer II Powder Feed Bag with Clamp Irradiated, Standard
The Thermo Scientific™ Powdertainer™ II BioProcess Container (BPC) is a 2D powder handling system composed of CX3-9 film that includes 2 ports (1 wash down line, 1 powder port). The Powdertainer BPC is specifically designed for powder containment and discharge applications, and maintains a closed system for maximum recovery of powder while minimizing the risk of cross contamination.
131.00 € - 139.00 €
Spezifikation
Anschlussdetail 3 in. Tri-clamp Port
Produkttyp Bioprocess Container for Powder
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
30040287
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
SH30737.11
1 kg
131.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
30040278
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
SH30737.12
5 kg
132.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
30040282
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
SH30737.13
25 kg
139.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Three-inch tri-clamp port designed for secure connection to, and easy integration, with existing formulation vessels.
  • Powdertainer BPC features suspensor handle for support during discharge, as well as neck clamp to retain powder prior to discharge.
  • Use this system to eliminate post-use cleaning steps required with re-useable containers
Spezifikation
Spezifikation
3 in. Tri-clamp Port
Bioprocess Container for Powder
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ PowderTainer II Powder Feed Bag with Clamp Irradiated, Standard