Learn More
Thermo Scientific™ PowderTainer™ II 1 to 25kg Single-Use BPC for powder applications, 25kg
Artikelnummer. 30040279 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25kg
Packungsgröße:
20 Stück
Artikelnummer. 30040279
Marke: Thermo Scientific™ SH30737.03
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Thermo Scientific HyClone Powdertainer II BioProcess-Behälter minimiert das Kontaminationsrisiko.
Thermo Scientific HyClone Powdertainer II BioProcess-Behälter minimiert das Kontaminationsrisiko.
Minimieren Sie das Risiko einer Kreuzkontamination mit HyClone Powdertainer II Beuteln für die Pulverzuführung. Diese Einweg-Systeme beinhalten einen Port für die sichere Verbindung an den Mischbehälter und eine Klemme, um das Pulver vor der Entleerung im Powdertainer zurückzuhalten.
  • Einsatzbereite Einwegbeutel, machen die Reinigung überflüssig und verkürzen die Zykluszeit.
  • Die 3″Anschlussöffnung ermöglicht eine schnelle Entleerung und lässt sich einfach an vorhandene Tanks und HyClone Einweg-Mischsystem (SUM) anschliessen
  • Die Spülleitung mit Schnellanschluss dient zur rückstandslosen Entleerung von Pulverresten aus dem Powdertainer Verschiedene Größen für flexible, skalierbare Optionen
  • Der Handgriff bietet optimalen Halt beim Entleeren
Hergestellt aus CX5-9 Folie
  • Herausragende Zugfestigkeit Frei von tierischen Komponenten (ADCF) und nur ein geringer Anteil an auswaschbaren Komponenten Gleiche Produktkontaktfläche wie bei der HyQ CX5-14 Folie
Einzelne Beutel sind zwei-fach in Polybeuteln verpackt. Endanschlussstücke sind mit Kappen oder Stopfen versehen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Disposable cell culture/bioprocess bag for powder applications
Kapazität (angloamerikanisch) 6.6 gal.
Kapazität (metrisch) 25kg
Einwegprodukt Single-use
Enthält 2 Ports (1 Wash Down Line, 1 Powder Port)
Filmbeschreibung CX3-9
Anschlussdetail Powder port: 7.6cm (3 in.) tri-clamp with integrated seal
Produktlinie PowderTainer™ II
Spülleitung ja
Abmessungen (L x B x H) 83.3cm x 59.2cm (32.8 in. x 23.3 in.)
Produkttyp Bioprocess Container for Powder