Learn More
Usbeck™ Pulverspatel
Einfache Übertragung von Substanzen. Usbeck™ Pulverspatel ist ideal für die Übertragung von Substanzen.
2.21 € - 2.52 €
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10691442
|
Usbeck™
3282 |
150 mm |
2.21 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10760503
|
Usbeck™
3284 |
210 mm |
2.52 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
- Edelstahl
- Klingenbreite 9 mm
Spezifikation
Pulverspatel | |
Edelstahl |