Learn More
Usbeck™ Pulverspatel
Einfache Übertragung von Substanzen. Usbeck™ Pulverspatel ist ideal für die Übertragung von Substanzen.
Marke: Usbeck™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00900kg
Beschreibung
- Edelstahl
- Klingenbreite 9 mm
Spezifikation
Pulverspatel | |
Edelstahl | |
150 mm |