Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Pulverkolben mit Kegelschliff
Marke:  Lenz Laborglasinstrumente™ 03043073
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11816074
  • 184.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Duran Glas
Rotationsverdampfer
158 mm
Pulverflasche
2000 mL
Name des Produkts
Lenz Laborglasinstrumente™ Pulverkolben mit Kegelschliff > Kapazität: 2000 ml