Learn More
Brady™ Aufbewahrungssystem für Vorhängeschlösser, pulverbeschichteter Stahl
The Powder Coated Steel Padlock Control Centre provides safe storage and controls access to padlocks. Each nickel coated metal hook can hold 2 locks. Two Keys are provided for cabinet lock. Components not included.
328.00 € - 365.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Vorhängeschloss-Kontrollzentrum |
---|---|
Farbe | Rot |
Material | Pulverbeschichteter Stahl |
Tiefe (angloamerikanisch) | 1.97 in. |
Tiefe (metrisch) | 50 mm |
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11726695
|
Brady™
800119 |
254 mm | 8 Haken |
328.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11716695
|
Brady™
800118 |
394 mm | 18 Haken |
365.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Padlock control centres provide safe storage and controls access to padlocks.
- Each nickel coated metal hook can hold 2 locks.
- Two Keys are provided for cabinet lock.
- Components not included.
Spezifikation
Vorhängeschloss-Kontrollzentrum | |
Pulverbeschichteter Stahl | |
50 mm | |
Je 1 |
Rot | |
1.97 in. | |
Blockier- und Verriegelungssystem |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ Aufbewahrungssystem für Vorhängeschlösser, pulverbeschichteter Stahl