Learn More
Asecos™ Q-Mover aus pulverbeschichtetem Stahlblech
Artikelnummer. 15301926 Alle ansehen Asecos Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Q90 Modelle
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15301926
Marke: Asecos™ 30037
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entwickelt für den internen Transport von Sicherheitsschränken.
  • Zubehörteil
  • Zur Verwendung mit allen Q90-Modellen
  • 2 Stück, hergestellt aus pulverbeschichtetem Stahlblech
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Innerbetrieblicher Transport
Zur Verwendung mit (Geräte) Q90 Modelle
Gewicht (metrisch) 8,2 kg
Material Stahl
Produkttyp Q-Mover