Learn More
Fisherbrand™ Pour-Boat antistatische Wägeschalen
Artikelnummer. p-7114443 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
58 x 43 x 13 mm
132 x 83 x 26 mm
108 x 183 x 26 mm
Packungsgröße:
500 Stück
Artikelnummer. 15718177
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Sorgen für präzise Ausgießvorgänge bei minimalem Probenverlust. Fisherbrand™ Pour-Boat antistatische Wägeschalen sind Schiffchen aus Polystyrol und haben eine glatte Oberfläche.
  • Das Design des Ausgießers erlaubt eine einfache Abgabe der Proben, ohne die Schale zu biegen.
  • Die Schalen mit flachem Boden bestehen aus 12 Thou dickem Polystyrol für bessere Festigkeit, Stabilität und Handhabung.
  • Ideal für Festproduktwägungen.
  • Biologisch inert und beständig gegen verdünnte und schwache Säuren, wässrige Lösungen, Alkohole und Basen.
  • Temperaturbereich von -10 bis +70 °C (14 bis 158 °F).
  • 1 Farbe, 3 Größen
  • Kann mit einem Mikrowellenfeuchtigkeitsanalysator verwendet werden
  • FDA-konform/lebensmitteltauglich.
  • Antistatisch
  • 500er-Packung
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Bodenform Flach
Farbe Weiß
Material Polystyrol
Form Boot
Sterilität Unsteril
Typ Antistatisches Waageschälchen
Zur Verwendung mit (Geräte) Mikrowellen-Feuchtebestimmer
Menge 500 Pk.
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 14°F to 158°F
Temperaturbereich (metrisch) -10°C to +70°C
Dicke 12 mil
Abmessungen (L x B x H) 108 x 183 x 26 mm
Länge (angloamerikanisch) 1 in.
Länge (metrisch) 108 mm
Breite (angloamerikanisch) 3.3 in.
Breite (metrisch) 183 mm
Höhe (metrisch) 26 mm
Höhe (angloamerikanisch) 1 in.