Learn More
Sampling Systems™ Töpfe mit Deckel
Click to view available options
Fassungsvermögen:
400 mL
650 mL
1250 mL
2500 mL
5000 mL
Beschreibung
- Nutfreie Innenkonstruktion
- Mattierte Oberfläche
- Einfacher Deckel zum Auflegen
- 304 Edelstahl
Spezifikation
Spezifikation
Fassungsvermögen | 2500 mL |
Enthält | Deckel |
Material | 304 Edelstahl |
Closure Included | Ja |
Höhe (metrisch) | 150 mm |
Produkttyp | Edelstahl-Becher |
Verschlussmaterial | Edelstahl |
Durchmesser (metrisch) | 150 mm |