missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Memmert™ Potentialfreier Kontakt (24 V/2 A) mit Buchse zu Namur Ne 28 für kombinierte Fehlermeldung, für Un30Pa

Artikelnummer. 16314417 Alle ansehen Memmert Produkte
Click to view available options
Stromstärke:
2 A
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16314417

Marke: Memmert™ UN30paH6

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beinhaltet

Buchse 3-polig

Spezifikation

Zur Verwendung mit (Geräte) Modelle VO, VOcool, HCP, TTC, CTC, U, UF TS, UNPA, S, I, ICP, IPP, IPS, HPP, ICH, 108
Typ Potentialfreier Kontakt
Spannung 24 V
Stromstärke 2 A
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt