missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Memmert™ Potentialfreier Kontakt (24 V/2 A) mit Buchse zu Namur Ne 28 für kombinierte Fehlermeldung, für Ich750
Alle ansehen Memmert Produkte
Click to view available options
Spannung:
24 V
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Beinhaltet
Buchse 3-polig
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Modelle VO, VOcool, HCP, TTC, CTC, U, UF TS, UNpa, S, I, ICP, IPP, IPS, HPP, ICH, 108 |
| Typ | Potentialfreier Kontakt |
| Spannung | 24 V |
| Stromstärke | 2 A |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur