Learn More
Memmert Potential-free contact (24V/2A) w/socket to NAMURNE 28, for signal ­ generation, for UN55pa
Marke:  Memmert UN55paH72
Potential-free contact (24V/2A) w/socket to NAMURNE 28, for signal ­ generation, for UN55pa
Artikelnummer. 16374457
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    592.00 €
    573.00 € / 1 Stück
    Sparen 19.00 €
    3% Rabatt
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 12-02-2026