Learn More
Memmert™ Potentialfreier Kontakt (24 V/2 A) mit Buchse zu NAMUR NE 28 für kombinierte Fehlermeldung für UF75
Potentialfreier Kontakt für Kombinationsfehlermeldung (z. B. Versorgungsausfall, Sensorfehler, Sicherung).
Marke:  Memmert™ UF75H6
Artikelnummer. 17519675
  • 298.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Zubehör
  • Für Kombinationsfehlermeldung
Spezifikation
Spezifikation
UF75 Ofen
Buchse zu NAMUR NE 28
2 A
Potentialfreier Kontakt
24 V
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Memmert™ Potentialfreier Kontakt (24 V/2 A) mit Buchse zu NAMUR NE 28 für kombinierte Fehlermeldung für UF75 > Kann verwendet werden mit: UF75