Learn More
Kaliumvinyltrifluorborat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11364855
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13682-77-4
Summenformel C2H3BF3K
Molekulargewicht (g/mol) 133.95
MDL-Nummer MFCD02093335
InChI-Schlüssel ZCUMGICZWDOJEM-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium vinyltrifluoroborate, potassium trifluoro vinyl borate, potassium ethenyltrifluoroboranuide, vinyltrifluoroboric acid potassium salt, potassium vinyltrifluorborate, potassium ethenyl trifluoroborate, potassium ethenyltrifluoroborate, potassium trifluoro vinyl boranuide, pubchem11308, potassiumvinyltrifluoroborate
PubChem CID 23679353
IUPAC-Name Kalium;Ethenyl(trifluoro)boranuid
SMILES [B-](C=C)(F)(F)F.[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium vinyltrifluoroborate
Schmelzpunkt 230°C (decomposition)
Menge 1 g
Beilstein 7777570
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Formelmasse 133.95
Reinheit (%) 97%