Learn More
Kalium-Thioglycolat, 40-44 Gew.-% Lösung in Wasser, ACROS Organics™
20.20 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 34452-51-2, 7732-18-5 |
---|---|
Summenformel | C2H3KO2S |
Molekulargewicht (g/mol) | 130.202 |
MDL-Nummer | MFCD00067265 |
InChI-Schlüssel | HYTYHTSMCRDHIM-UHFFFAOYSA-M |
Synonym | potassium thioglycolate, unii-xp5wzo5w6h, potassium 2-mercaptoacetate, acetic acid, mercapto-, monopotassium salt, xp5wzo5w6h, 68-11-1 parent, potassium sulfanylacetate, potassium mercaptoacetate, kopcolate, potassium ion thioglycolate |
PubChem CID | 23688957 |
IUPAC-Name | Kalium;2-Sulfanylacetat |
SMILES | C(C(=O)[O-])S.[K+] |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10509993
|
Thermo Scientific Acros
384702500 |
250 mL | Glasflasche | N/A | |||||
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Chemische Identifikatoren
34452-51-2, 7732-18-5 | |
130.202 | |
HYTYHTSMCRDHIM-UHFFFAOYSA-M | |
23688957 | |
C(C(=O)[O-])S.[K+] |
C2H3KO2S | |
MFCD00067265 | |
potassium thioglycolate, unii-xp5wzo5w6h, potassium 2-mercaptoacetate, acetic acid, mercapto-, monopotassium salt, xp5wzo5w6h, 68-11-1 parent, potassium sulfanylacetate, potassium mercaptoacetate, kopcolate, potassium ion thioglycolate | |
Kalium;2-Sulfanylacetat |
Spezifikation
Potassium thioglycolate | |
40-44 wt.% solution in water | |
C2H3KO2S | |
1.2500g/mL | |
Solubility in water: soluble. | |
C(C(=O)[O-])S.[K+] | |
130.202 | |
130.21 | |
potassium: positive, mercaptane: positive | |
6.8 to 7.3 |
Pink | |
34452-51-2, 7732-18-5 | |
MFCD00067265 | |
potassium thioglycolate, unii-xp5wzo5w6h, potassium 2-mercaptoacetate, acetic acid, mercapto-, monopotassium salt, xp5wzo5w6h, 68-11-1 parent, potassium sulfanylacetate, potassium mercaptoacetate, kopcolate, potassium ion thioglycolate | |
HYTYHTSMCRDHIM-UHFFFAOYSA-M | |
Kalium;2-Sulfanylacetat | |
23688957 | |
40.0 to 44.0% | |
1.25 | |
Lösung |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement:
Harmful if swallowed.
May cause an allergic skin reaction.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS Signal Word: Warning
- Potassium thioglycolate
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.