Learn More
Kaliumtetrachlorplatinat(II), Premion™, 99.99 % (Metallbasis), Pt 46.4 % min., Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11394988
Kaliumtetrachlorplatinat(II), Premion™, 99.99 % (Metallbasis), Pt 46.4 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11394988
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11394988
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 043946.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Potassium tetrachloroplatinate(II) is used as important reagent for the preparation of other coordination complexes of platinum. It is also used in the induction of apoptosis in human breast cancer cells. Also used in the preparation of camptothecin-linked platinum anticancer agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10025-99-7
Summenformel Cl4H4K2Pt
Molekulargewicht (g/mol) 419.11
MDL-Nummer MFCD00011378
InChI-Schlüssel JCAXKWJYKUEOFO-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium tetrachloroplatinate ii, dipotassium tetrachloroplatinate, potassium tetrachloroplatinate, potassium chloroplatinite, potassium tetrachloroplatinite, dipotassium tetrachloroplatinate 2-, potassium platinochloride, platinous potassium chloride, potassium platinous chloride, bipotassium tetrachloroplatinate
PubChem CID 61440
SMILES Cl.Cl.Cl.Cl.[K+].[K+].[Pt--]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium tetrachloroplatinate (II)
Schmelzpunkt (decomposition)
Farbe Rot bis braun
Physikalische Form Kristallin
Menge 1 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Strukturformel K2PtCl4
UN-Nummer UN3288
Merck Index 14,7682
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (9.3g/L). Insoluble in ethyl alcohol.
IUPAC-Name Dikalium; Tetrachlorplatin(2-)
Formelmasse 415.11
Reinheit (%) 99.99%
Güte Premion™
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pt 46.4% min
Geruch Geruchsneutral
Dichte 3.38 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium tetrachloroplatinate(II)
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Potassium tetrachloroplatinate(II)
Name des Produkts
Kaliumtetrachlorplatinat(II), Premion™, 99.99 % (Metallbasis), Pt 46.4 % min., Thermo Scientific Chemicals >