Learn More
Kaliumsulfit, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
111.56 € - 232.16 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 10117-38-1 |
---|---|
Summenformel | K2O3S |
Molekulargewicht (g/mol) | 158.26 |
InChI-Schlüssel | BHZRJJOHZFYXTO-UHFFFAOYSA-L |
Synonym | potassium sulfite, dipotassium sulfite, potassium sulphite, sulfurous acid, dipotassium salt, unii-015kzc652e, sulfurous acid, potassium salt 1:2, potassium sulfite k2so3, kaliumsulfit, potassiumsulfite, dipotassium ion sulfite |
PubChem CID | 24958 |
IUPAC-Name | Dikalium; Sulfit |
SMILES | [O-]S(=O)[O-].[K+].[K+] |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11914231
|
Thermo Scientific Acros
440210010 |
1 kg | Glasflasche |
111.56 €
1 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11924231
|
Thermo Scientific Acros
440210025 |
2.5 kg | Glasflasche |
232.16 €
2.50 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
10117-38-1 | |
158.26 | |
potassium sulfite, dipotassium sulfite, potassium sulphite, sulfurous acid, dipotassium salt, unii-015kzc652e, sulfurous acid, potassium salt 1:2, potassium sulfite k2so3, kaliumsulfit, potassiumsulfite, dipotassium ion sulfite | |
Dikalium; Sulfit |
K2O3S | |
BHZRJJOHZFYXTO-UHFFFAOYSA-L | |
24958 | |
[O-]S(=O)[O-].[K+].[K+] |
Spezifikation
Potassium sulfite | |
88% min. (Iodimetry) | |
K2SO3 | |
potassium sulfite, dipotassium sulfite, potassium sulphite, sulfurous acid, dipotassium salt, unii-015kzc652e, sulfurous acid, potassium salt 1:2, potassium sulfite k2so3, kaliumsulfit, potassiumsulfite, dipotassium ion sulfite | |
[O-]S(=O)[O-].[K+].[K+] | |
158.26 | |
158.26 | |
Rein |
10117-38-1 | |
K2O3S | |
15,7795 | |
BHZRJJOHZFYXTO-UHFFFAOYSA-L | |
Dikalium; Sulfit | |
24958 | |
90% |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 233-321-1
Produktidentifikator
- Potassium sulfite
RUO – Research Use Only