Learn More
Kaliumsulfat, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10214590
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
Kaliumsulfat, AR-zertifiziert für Analysen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7778-80-5
Summenformel K2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 174.25
MDL-Nummer MFCD00011388
InChI-Schlüssel OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
Synonym potassium sulfate, dipotassium sulfate, potassium sulphate, sulfuric acid dipotassium salt, sal polychrestum, sulfuric acid, potassium salt, arcanum duplicatum, kalium sulphuricum, caswell no. 702, sulfuric acid, dipotassium salt
PubChem CID 24507
ChEBI CHEBI:32036
SMILES [K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Siedepunkt 1689 °C
Schmelzpunkt 1067 °C
Farbe Weiß
pH 6 bis 8
Physikalische Form Fest
Menge 500 g
IUPAC-Name Dikalium Sulfat
Formelmasse 174.25g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter