Learn More
Kalium-Natriumtartrat-Tetrahydrat, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 12675067
Kalium-Natriumtartrat-Tetrahydrat, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 12675067
100 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Artikelnummer. 12675067
Marke: Thermo Scientific Acros 447221000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6381-59-5
Summenformel C4H4KNaO6·4H2O
Molekulargewicht (g/mol) 282.22
InChI-Schlüssel VZOPRCCTKLAGPN-UHFFFAOYSA-L
Synonym potassium sodium tartrate tetrahydrate, sodium potassium tartrate tetrahydrate, monopotassium monosodium tartrate tetrahydrate, sodiumpotassiumtartrate,tetr, potassium sodium 2,3-dihydroxybutanedioate tetrahydrate, potassium sodium tetrahydrate tartrate, l +-tartaric acid potassium sodium salt, acmc-209nif, acmc-20aju8, ksc493o7j
PubChem CID 2724148
IUPAC-Name Kalium; Natrium; 2,3-Dihydroxybutanandioat; Tetrahydrat
SMILES C(C(C(=O)[O-])O)(C(=O)[O-])O.O.O.O.O.[Na+].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium sodium tartrate tetrahydrate
Schmelzpunkt 70.0°C to 80.0°C
Menge 100 g
Strukturformel KO2CCH(OH)CH(OH)CO2Na·4H2O
Merck Index 15,779
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 630g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Formelmasse 282.22
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Kunststoffflasche
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0465170 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/08/2024 Catalog Number447221000,447225000,447220025
ChargennummerA0454836 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number447221000,447225000,447220025
ChargennummerA0449446 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/01/2023 Catalog Number447221000,447225000,447220025
ChargennummerA0449447 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/01/2023 Catalog Number447221000,447225000,447220025
ChargennummerA0392365 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number447221000,447225000,447220025
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kalium-Natriumtartrat-Tetrahydrat, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals >