Learn More
Kaliumsilbercyanid, 99.9 % (Metallbasis), Ag 54.2 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7049035
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11346449
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012551.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Silberbeschichtung
Silver platingPotassium silver cyanide is used in silver plating and in the manufacturing of antiseptics. It is a versatile bridging ligand and finds use for multidimensional polymer construction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 506-61-6
MDL-Nummer MFCD00036297
Synonym Potassium dicyanoargentate; Silver(I) potassium cyanide
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium silver cyanide
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Strukturformel KAg(CN)2
UN-Nummer UN1588
Merck Index 14,7669
Löslichkeitsinformationen Soluble in waterSoluble in water; Insoluble in acids.
Formelmasse 199.01
Reinheit (%) 99.9%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ag 54.2%
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Dichte 2.36 g/mL