Learn More
Kaliumphosphat, tribasisch, Monohydrat, 96 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10048521
Kaliumphosphat, tribasisch, Monohydrat, 96 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10048521
500 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Verpackung:
Fibertrommel
Glasflasche
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10048521
Marke: Thermo Scientific Acros 263795000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 27176-10-9
Summenformel K3O4P·H2O
Molekulargewicht (g/mol) 230.28
MDL-Nummer MFCD00150410
InChI-Schlüssel RMNIZOOYFMNEJJ-UHFFFAOYSA-K
Synonym tri-potassium phosphate monohydrate, potassium phosphate tribasic monohydrate, potassium phosphate hydrate, potassium phosphate monohydrate, unii-4927m96tfv, tert-potassium phosphate monohydrate, potassium phosphate, tribasic, monohydrate, phosphoric acid, tripotassium salt, monohydrate, tripotassium phosphate, monohydrate, acmc-1chx7
PubChem CID 22031701
IUPAC-Name Trikalium; Phosphat; Hydrat
SMILES O.[O-]P(=O)([O-])[O-].[K+].[K+].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium phosphate, tribasic monohydrate
Schmelzpunkt 1340.0°C
Namenshinweis c.p.
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 96%
Strukturformel K3PO4·H2O
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in alcohol
Formelmasse 230.28
Reinheit (%) 96%
Güte Extrarein
Glühverlust 13% max. (800°C)
Verpackung Glasflasche
Dichte 2.564
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0453404 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number263790251,263790250,263790050,263795000,263790010
ChargennummerA0465252 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/08/2024 Catalog Number263790251,263790250,263790050,263795000,263790010
ChargennummerA0462981 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2024 Catalog Number263790251,263790250,263790050,263795000,263790010
ChargennummerA0458060 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2023 Catalog Number263790251,263790250,263790050,263795000,263790010
ChargennummerA0453404 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number263790251,263790250,263790050,263795000,263790010
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium phosphate tribasic monohydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Kaliumphosphat, tribasisch, Monohydrat, 96 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals >