Learn More
Kaliumphosphat, monobasisch, TraceSELECT™, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15695930
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
TraceSELECT™ , für Spurenanalyse, ≥ 99.995 % (Metallbasis)
TraceSELECT™ Ultra und TraceSELECT
  • Ultrareine Säuren, Basen und Salze für die Verhüttung und Nassverdau in der Umwelt-, Wasser- und Lebensmittelanalyse
  • Die Probenvorbereitung für die Spurenanalyse erfordert Reagenzien höchster Reinheit. Unsere TraceSELECT Ultra-Produkte für die Ultraspurenanalyse bei ppb- und sogar ppt-Konzentrationen werden durch Destillation unter Siedepunkt hergestellt
  • Die Säuren, Basen und Salze der TraceSELECT Serie wurden für die Probenvorbereitung und -analyse im ppb-Spurenbereich (μ g/kg) entwickelt
  • Verpackt in hochwertigen Behältern, die für jedes Produkt geeignet sind
  • Die Reagenzien werden unter Reinraumbedingungen hergestellt und abgefüllt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7778-77-0
Summenformel H2KO4P
Molekulargewicht (g/mol) 136.08
MDL-Nummer MFCD00011401 MFCD00147253
InChI-Schlüssel GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Synonym Kaliumdihydrogenphosphat, Monokaliumphosphat, Kaliumphosphat, monobasisch, Kaliumsäurephosphat, Phosphorsäure, Monokaliumsalz, Monobasisches Kaliumphosphat, Monokaliummonophosphat, Monokaliumdihydrogenphosphat, Monokaliumorthophosphat, monopotassium orthophosphate
PubChem CID 516951
ChEBI CHEBI:63036
IUPAC-Name Kalium; Dihydrogenphosphat
SMILES [K+].OP(O)([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kaliumphosphat monobasisch
Menge 25 g
Strukturformel KH2PO4
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 136.09 mol
Reinheit (%) ≥99.99 % (Metallbasis)
Güte TraceSELECT™
Dichte 2.338 g/ml bei 25 °C