Learn More
Kaliumphosphat, monobasisch, entspricht den analytischen Spezifikationen von NF, Ph. Eur., E340, wasserfrei, 98 bis 100.5 % (Berechnung basiert auf trockener Substanz), Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
6 x 500 g
4 x 5 kg
50 kg
6 x 1 kg
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Kaliumphosphat, monobasisch |
Namenshinweis | Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph. Eur.NF |
Physikalische Form | Anhydrisch |
Menge | 1 kg |
Strukturformel | KH2PO4 |
UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
Löslichkeitsinformationen | 4.5 wasserlösliche Teile, unlöslich in Alkohol |
IUPAC-Name | Kaliumdihydrogenphosphat |
Formelmasse | 136.09 mol |
Reinheit (%) | 98 bis 100.5 % (Berechn. für Trockensubstanz) |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
O2090 | Analysenzertifikat | 13/09/2024 | 04243-1KG |
O0580 | Analysenzertifikat | 19/07/2024 | 04243-1KG |
M1620 | Analysenzertifikat | 19/03/2024 | 04243-1KG |
L2960 | Analysenzertifikat | 30/03/2023 | 04243-50KG,04243-5KG,04243-6X1KG,04243-1KG,04243-4X5KG |
M0390 | Konformitätsbescheinigung | 15/11/2023 | 04243-1KG |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Kaliumphosphat monobasisch
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kaliumphosphat, monobasisch, entspricht den analytischen Spezifikationen von NF, Ph. Eur., E340, wasserfrei, 98 bis 100.5 % (Berechnung basiert auf trockener Substanz), Honeywell Fluka™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur