Learn More
Kaliumphosphat, dibasisch, (weißes kristallines Pulver/ACS-Reagenzienqualität), MP Biomedicals
Artikelnummer. 11490562 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Chemische Identifikatoren
CAS 7758-11-4
Summenformel HK2O4P
Molekulargewicht (g/mol) 174.17
InChI-Schlüssel ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
Synonym Dikaliumhydrogenphosphat, Dikaliumphosphat, Dibasisches Kaliumphosphat, Kaliumhydrogenphosphat, Kaliumphosphat, dibasisch, Phosphorsäure, Dikaliumsalz, Dikaliummonophosphat, potassium phosphate dibasic, phosphoric acid, dipotassium salt, dipotassium monophosphate
PubChem CID 24450
ChEBI CHEBI:32031
IUPAC-Name Dikalium; Wasserstoffphosphat
SMILES OP(=O)([O-])[O-].[K+].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kaliumphosphat, dibasisch
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 1 kg
Formelmasse 174.2
Güte ACS-Reagenz
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'type03FormHeader'
missing translation for 'productTitle'
missing translation for 'thankYou' missing translation for 'feedbackSubmitted'