Learn More
Kaliumphosphat, dibasisch, ≥98 %, ACS-Reagenz, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. p-7072304 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 500 g
4 x 2.5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
2.50 Kilogramm
4 Stück
500 Gramm
6 Stück
Artikelnummer. 15608020
Marke: Honeywell-Fluka P3786100G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
ACS-Reagenz, ≥98 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 11-4-7758
Summenformel HK2O4P
Molekulargewicht (g/mol) 174.17
MDL-Nummer MFCD00011383
InChI-Schlüssel ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
Synonym Dikaliumhydrogenphosphat, Dikaliumphosphat, Dibasisches Kaliumphosphat, Kaliumhydrogenphosphat, Kaliumphosphat, dibasisch, Phosphorsäure, Dikaliumsalz, Dikaliummonophosphat, potassium phosphate dibasic, phosphoric acid, dipotassium salt, dipotassium monophosphate
PubChem CID 24450
ChEBI CHEBI:32031
IUPAC-Name Dikalium; Wasserstoffphosphat
SMILES OP(=O)([O-])[O-].[K+].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dikaliumhydrogenphosphat
Menge 100 g
Strukturformel K2HPO4
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 174.18 mol
Reinheit (%) ≥ 98 %