missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kaliumpersulfat, reinst, SLR, Fisher Chemical

Artikelnummer. 10335860
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Chemische Identifikatoren

CAS 7727-21-1
Summenformel K2O8S2
Molekulargewicht (g/mol) 270.309
MDL-Nummer 11386
InChI-Schlüssel USHAGKDGDHPEEY-UHFFFAOYSA-L
Synonym potassium persulfate, anthion, potassium peroxydisulfate, potassium peroxodisulfate, dipotassium peroxydisulfate, potassium peroxydisulphate, dipotassium persulfate, caswell no. 700, dipotassium peroxodisulphate, unii-6b86k0mczc
PubChem CID 24412
IUPAC-Name Dikalium; Sulfonatooxysulfat
SMILES [O-]S(=O)(=O)OOS(=O)(=O)[O-].[K+].[K+]

Spezifikation

Schmelzpunkt 100°C
Farbe Weiß
pH 4 to 5
Physikalische Form Fest
Menge 500 g
Formelmasse 270.3g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium persulfate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304-BEI EINATMEN:.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'