Learn More
Kaliumperruthenat(VII), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11361958
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10378-50-4
Summenformel C32H36N2O5
Molekulargewicht (g/mol) 528.65
MDL-Nummer MFCD00061333
InChI-Schlüssel PXMOBROHNZPLTM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,7-bis benzyloxy-n,n-diisopropyl-1,3-dioxo-2-isoindolinebutyramide
PubChem CID 101141422
IUPAC-Name 4-[1,3-Dioxo-4,7-bis(phenylmethoxy)isoindol-2-yl]-N,N-di(propan-2-yl)butanamid
SMILES CC(C)N(C(C)C)C(=O)CCCN1C(=O)C2=C(OCC3=CC=CC=C3)C=CC(OCC3=CC=CC=C3)=C2C1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium perruthenate(VII)
Schmelzpunkt 440°C (decomposition)
Farbe Schwarz
Physikalische Form Kristallin
Menge 1 g
Prozentgehaltsbereich 97%
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 204.17
Aussehen Black crystals